Merck
D-072
Supelco
多巴胺-D4 盐酸盐 溶液
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
别名:
多巴胺-d4 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7D4NO2·HCl
分子量:
193.66
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl (as free base)
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
clinical testing
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−70°C
SMILES字符串
Cl.NC(C(c1cc(c(cc1)O)O)([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i3D2,4D2;
InChI key
CTENFNNZBMHDDG-URZLSVTISA-N
一般描述
一种稳定的标记内标,适用于 LC/MS 应用(如诊断测试、内分泌学和临床化学)中的多巴胺水平定量。多巴胺是一种儿茶酚胺,可作为多巴胺受体的神经递质和调节多种大脑功能的神经激素。
应用
  • 肽合成用氨基酸盐酸溶液:0.1M 盐酸氨基酸制剂提供了一个稳定的酸性环境,这种环境对肽键的形成必不可少,对于治疗和研究应用的肽和蛋白质的合成至关重要(Bunk and Lowenthal, 2012)。
  • 用于生化实验的盐酸可溶性氨基酸:这些溶液是生物化学实验室中需要精确控制pH值才能进行氨基酸行为和相互作用实验研究的关键所在,该研究提供了关于分子生物学和药代动力学的见解(Lowenthal et al., 2010)。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
51.8 °F - closed cup
闪点(°C)
11 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Weijie Ouyang et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 62(1), 25-25 (2021-01-26)
To evaluate the role of CD4+ T helper cells in benzalkonium chloride (BAC)-induced ocular surface disorder in C57BL/6 mice. Topical 0.075% BAC was applied twice daily in C57BL/6 mice for 7 consecutive days; PBS-treated and untreated mice served as controls.