Merck
D-066
Supelco
脱氢表雄酮-D5-3-硫酸钠标准液(DHEAS-D5)(2,2.3,4,4,-D5) 钠盐 溶液
100 μg/mL in methanol (as free sulfate), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
别名:
DHEAS-d5 (2,2,3,4,4,-D5), 脱氢表雄酮-d5-3-硫酸钠盐(2,2,3,4,4,-d5
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19D5H22NaO5S
分子量:
395.50
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free sulfate)
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC=C2C([2H])([2H])[C@@]1([2H])OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;/m0./s1/i7D2,11D2,13D;
InChI 密鑰
GFJWACFSUSFUOG-SJDCDROSSA-M
一般說明
DHEAS(脱氢表雄酮(DHEA)的代谢产物)的内标。通过LC-MS/MS测量DHEAS水平,以确定在肾上腺癌症、某些形式的先天性肾上腺增生(CAH)和多囊卵巢综合征中观察到的过量肾上腺活性。
應用
  • 用于治疗干眼综合征的丝素蛋白生物粘附剂眼用凝胶: 本研究利用环孢菌素A的抗炎能力,制备了一种用于治疗干眼综合征的新型眼用凝胶。该研究将环孢素A加入丝素蛋白基凝胶,展示了一种新的生物粘附剂递送系统,该系统优化了药物在眼部的生物利用度并延长了其治疗效果,突显了环孢素A在药物制剂中的多功能性(Hao T et al., 2024)。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)