主要文件
610014
Avanti
漏斗架
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
漏斗架, 10mm 过滤器支架(100/pk)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NB.24
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
储存温度
room temp
一般描述
Avanti′s Mini-Extruder的过滤器支架。
观看视频以了解更多关于Avanti Research Mini-Extruder的信息
生化/生理作用
该产品与挤出机一起使用,提供额外的支持并提高流量。过滤器支撑提供了一个平面,以消除撕裂或破裂的聚碳酸酯膜。它也在串行堆栈过滤应用用作膜层之间的分离器。聚酯过滤支架无粘结剂,厚度为100米。过滤器支撑盘具有化学惰性。
组分
Whatman® 排水盘 230300
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
通常也和此产品一起购买
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)