Key Documents
Z507768
Sigma-Aldrich
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip, 15° bend
fits flask, 500 ‑ 2000 mL, porosity 145-174 μm (A)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
特點
fits flask 500 ‑ 2000 mL
製造商/商標名
Ace Glass 720403
外徑 × 長度
7 mm × 250 mm
孔徑
145-174 μm porosity (A)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Fit #7 Ace-Thred