Merck
Z507660
Sigma-Aldrich
带有多孔烧结玻璃尖端的Ace气体分散管
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 25-50 μm (C)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
製造商/商標名
Ace Glass 943523
外徑 × 長度
7 mm × 135 mm
孔徑
25-50 μm porosity (C)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Ace气体分散管带有多孔烧结玻璃尖端,适用于精细分散。