主要文件
SYNF260810X
Synthware fritted gas dispersion tube
disc diam. 10 mm, porosity: extra coarse, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
别名:
Synthware F260810X, glass gas dispersion tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
物料
colorless tube
glass tube
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F260810X
圆盘直径
10 mm
柱外径 × 长度
8 mm × 150 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Stem is 8 mm O.D × 150 mm length, XC stands for extra coarse porosity.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)