Key Documents
Z420565
Sigma-Aldrich
Coarse porous filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420522
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104925
NACRES:
NB.43
材料
high-density polyethylene
無菌
non-sterile
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art H91462-4091
盤直徑
36 in.
顏色
none
孔徑
90—130 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)