Key Documents
Z215937
Solid PTFE stopper
joint: ST/NS 29/42
别名:
flask stopper, lab stopper, stoppers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122500
NACRES:
NB.35
接合處
joint: ST/NS29/42
製造商/商標名
Cowie 010.129
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Machined from solid PTFE with trapezoidal seals for medium to high vacuum performance up to 280°C (540°F).