主要文件
Z215929
Solid PTFE stopper
joint: ST/NS 24/40
别名:
flask stopper, lab stopper, stoppers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122500
NACRES:
NB.35
接合处
joint: ST/NS24/40
制造商/商品名称
Cowie 010.124
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Machined from solid PTFE with trapezoidal seals for medium to high vacuum performance up to 280°C (540°F).
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)