主要文件
Z272744
Nalgene® PFA beaker
capacity 50 mL
别名:
chemical resistance beaker, plastic beaker
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
材料
PFA
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Nalgene 1510-0050
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
PFA unaffected by most chemicals. Withstands a temperature range from -270 to 250°C.
其他說明
Browse all plastic beakers
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)