主要文件
Z267694
Sigma-Aldrich
圆形晶体窗片
KRS-5, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
SB.32
物料
KRS-5
技术
IR spectroscopy: suitable
直径× 厚度
25 mm × 4 mm
透射比
10,000-36,000 (wavenumbers (cm-1))
折射率
n/D 2.37 (at 2 μm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
经过切削和抛光的高质量晶体窗片。
A soft crystal, deforms under pressure; good ATR material.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)