主要文件
Z247731
Coors high-alumina crucible cover
diam. 48 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122200
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Coorstek 65611
直径
48 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
For Z247634
法律信息
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2