主要文件
Z190403
Sigma-Aldrich
Aldrich® 烧瓶型喷雾器
Replacement Head only
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
物料
borosilicate glass
无菌性
non-sterile
特点
closure type Rubber cork
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
带 #15 Ace-Thred 连接口和喷雾头的锥形烧瓶。
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)