主要文件
Z186724
Atomizer bulb
useful for priming liquid-transfer lines
别名:
priming bulk
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
物料
rubber bulb
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
205A
直径
53 mm
体积
75 mL
一般描述
Rubber bulb with hard-rubber valves. Useful for priming liquid-transfer lines.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)