主要文件
Z529737
Supelco
Aldrich® 色谱喷雾器
size 125 mL
别名:
分析色谱喷雾器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NC.07
等级
for chromatography
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
尺寸
125 mL
适用性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
为 TLC 平板展开提供经优化的精细而一致的喷雾。也适合应用在电泳中。
  • 可用拇指调节排气孔的喷雾模式。
  • 无油脂的螺纹接头不会发生卡夹;简单扭转螺纹帽即可将接头安全地拆开。
  • 带螺纹的 SafetyBarbs® 可以防止在管道安装或拆卸期间发生意外破损
  • 使用低压气体或空气
联系
请参考 《螺纹磨砂玻璃教程》 以了解螺纹接头的工作方式。
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)