Key Documents
Z178098
Scienceware® heavy-duty test-tube rack
Holds 32 x 16-20 mm tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
NACRES:
NB.35
材料
polypropylene
特點
Holds 32 x 16-20 mm tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F18857-0000
長度 × 寬度 × 高度
213 mm × 110 mm × 127 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Natural PP, stackable. Steam autoclavable to 250°F (121°C). Rows lettered and numbered for easy identification. Base plate has rounded wells with drain holes; end plates with hand grips.
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)