主要文件
Z544469
Sigma-Aldrich
Molymod® 分子模型组合
teacher/researcher set, organic/inorganic
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
60104506
NACRES:
NB.17
特点
no. of atoms 106
no. of bonds 86
制造商/商品名称
Molymod MMS-004
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
高质量的Molymod分子模型组合可供学生、教师和研究人员使用。亦可以使用其他模型组合进行升级或定制,有关详细信息,请访问sigma-aldrich.com,并在我们的搜索引擎中输入 Molymod
比例为2.8 cm= 100 pm(开放式)和1.45 cm = 100 pm(紧凑型,半空间填充)。该组合包含标准颜色编码的塑料原子中心(粘合孔设置在适当的角度)、粘接环、以及塑料储存盒。
组合的图表表示的是学生组合。
有关组合内容的详细说明请参见我们的 选择指南
(20) black carbon atom parts: (14) tetrahedral, (6) trigonal bipyramidal
(22) red oxygen atom parts: (16) angular divalent, (6) tetrahedral
(14) white hydrogen atom parts: (12) monovalent, (2) linear divalent
(13) yellow sulfur atom parts: (8) angular divalent, (4) tetrahedral, (1) octahedral
(10) blue nitrogen atom parts: (6) tetrahedral, (4) pyramidal
(7) purple phosphorus atom parts: (4) tetrahedral, (1) trigonal bipyramidal, (2) pyramidal
(8) green monovalent halogen atom parts
(14) grey metal atom parts: (4) monovalent, (2) angular divalent, (2) trigonal planar, (4) tetrahedral, (1) octahedral
(12) Lone pair 2D paddles: (6) pink, (6) purple
(6) beige lone pair electrons
(38) medium-length 31mm grey links
(36) long flexible 46mm grey links
(12) medium-length 31mm purple links
Storage box
Instructions
法律信息
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)