Merck
管架
管架有紫、蓝、绿、黄四种颜色
管架是一种必不可少的实验室装备,用于同时直立放置多个试管。在需要迅速处理或收集各种溶液时,管架尤为有用。除了用于收纳管理,这些管架还能确保试管的安全储存,方便运输和清洁。试管和微管支架由多种材料制成,如普通或环氧涂层金属、木材或各种塑料,具有不同大小的开口以容纳特定直径的试管。
阅读更多
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
BRAND® 试管架
BRAND® 试管架由聚丙烯或PTFE材料制成,可高温高压灭菌,采用三件式按扣设计,组装方便。它们结构坚固,可堆叠,在水浴中不会漂浮。这种试管架最多可容纳 84 支不同直径的试管,有四种颜色。
Heathrow Scientific 管架
Heathrow Scientific 的管架由聚甲醛(玻璃纤维增强材料)制成,坚固耐用,对酸、溶剂、碱和高温具有很强的耐受力。这种管架通过模具一次性连续成型,无需组装或拆卸。它们具有模制坐标用于试管定向,确保在水浴中使用时的稳定性,并有一个平整的标签区,便于识别。这些支架有半架和全架两种尺寸,最多可容纳 72 支不同直径的试管,是四色支架。
Heathrow Scientific公司的彩色四向旋转管架和立方体架均由可高压灭菌的聚丙烯制成。它们每侧都可以容纳不同直径的 1.5 至 50 毫升试管。它们可以在任何表面上一起滑动,使用户能根据需要在多个相互连接的管架上操作不同的试管。
Heathrow Scientific 弹出式50 mL试管支架可以折叠,便于收纳存放,需要时可以"弹出",快速投入使用。它采用简单的开合机制。
Scienceware® POXYGRID® 试管架
Scienceware® POXYGRID® 试管架由环氧树脂(涂层钢)制成。焊接钢丝表面涂有热固化环氧树脂,可防止生锈和腐蚀。这种涂层不受大多数有机溶剂、弱酸和碱的影响,并呈现出色的耐磨性和对钢基材的附着力。这些支架的耐受温度范围为 -233 至 121°C(-370 至 250°F)。其设计经久耐用,适合各种实验室应用。这种试管架可容纳多达 150 支试管,是高效收纳和储存多个样品的理想选择。
Mega Rack® 管架
Mega Rack® 是一种专为样本和采血管设计的大容量存储架。这些试管架由聚丙烯制成,是需要存储大量样品的高通量实验室的理想选择。此外,Mega Rack管架可高压灭菌,便于在实验室环境中消毒和重复使用。管架采用耐用的轻便材料制成,使其易于运输和搬运。Mega Rack管架容量大,结构坚固,是高效收纳和大量存储的实用解决方案。
每个管架都带有字母数字标识,便于快速高效地定位和检索试管。此外,Mega 管架允许不同的测试组别合并到一个管架上,无需使用多个管架,提高了组织效率。 
微型离心管架
微型离心管架专为小瓶和微量离心管而设计。它们还有助于防止沸腾过程中管口打开,从而有效避免样品流失和污染。
Heathrow Scientific PCR 和低温管架
Heathrow Scientific 低温和 PCR 管架为 0.2 - 2 mL 试管的处理和储存提供了多种解决方案。PCR 储存架配有一个侧面开口的盖子,可以更快地冷却样品以保证其完整性。正反两用的 PCR 管架适合 0.2 mL、0.5 mL 和 1.5/2.0mL 试管使用,有一个可拆卸的铰链盖,可安装在管架的两侧。
低温储存架的每个孔都有排水孔洞,易于清洁。此外,每孔都有字母数字标识,并配有棱纹抓手,方便单手旋开盖子。Heathrow Scientific还提供浮动微管架,可使微管漂浮在冰浴中,非常适合用于控制样品温度。TracRack® 是Heathrow Scientific公司最新推出的产品系列之一,专为从冷库中方便地拿取整架样品而设计。这种创新型管架使实验室人员能够一次性取出一排样品。
BRAND® 微型离心管架
BRAND® 微型离心管架由PTFE 和聚丙烯制成,可容纳多达 128 支微型离心管,有蓝、红、白三色。
Nalgene® 微型离心管架
Nalgene® 微型离心管架由玻璃填充缩醛制成,可高压灭菌,最多可容纳 24 支1.5 mL离心管。这种试管架与大多数实验室化学品兼容,酸除外。