Merck
Z288993
Hamilton ® RN注射器针头
volume 2.5-100 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
22 ga
特點
needle bevel tip
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
Hamilton 7758-01
針長
51 mm (2 in.)
容積
2.5-100 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.