Key Documents
Z106518
Supelco
隔垫
for cap size 15 mm, PTFE/silicone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE/silicone
包裝
pkg of 100
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
与开孔顶盖和 Wheaton 样品瓶配套使用。