Key Documents
27155
Supelco
棕褐色 PTFE/硅胶隔垫
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
white tan PTFE/silicone
包裝
pkg of 100 ea
參數
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
外徑
13 mm
直徑× 厚度
13 mm × 0.060 in.
相容性
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Septa, tan PTFE/silicone may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3 , 674-685 (2009)