Merck
507482
Supelco
PTFE/硅胶隔垫
red PTFE/white silicone, diam. 12 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
PTFE face
red PTFE/white silicone
silicone body
包裝
pkg of 100 ea
製造商/商標名
Chromacol 12-ST2
參數
250 °C temp. limit
外徑
12 mm
直徑
12 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)