Key Documents
27054
Supelco
开孔聚丙烯螺纹瓶盖
black polypropylene hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
black polypropylene hole cap
尺寸
15-425
特點
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
包裝
pkg of 100 ea
參數
135 °C temp. limit
直徑× 高度
18 mm × 11.2 mm
孔直徑
9 mm
接頭
thread for 15-425
相容性
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些开孔瓶盖均不带隔垫。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)