主要文件
Z102628
Sigma-Aldrich
Aldrich® large separatory funnel
overall capacity 22 L, glass stopcock
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
物料
glass stopcock
容量
22 L
活塞孔
10 mm
顶部开口
85 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)