生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 184.1025
蒸汽密度
5 (vs air)
蒸汽压
1 mmHg ( 78 °C)
方案
≥98%
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
沸点
237 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
fatty; oily; vegetable; waxy; cheesy; rancid
SMILES字符串
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 萜烯基疏水共晶溶剂的化学表征及其在溶剂萃取中与Pb(II)络合的应用。: 研究考察了辛酸在新型萜烯基共晶溶剂合成中的应用,重点研究了其在重金属提取中的应用。该研究对环境化学至关重要,为污染物的去除提供了一种可持续的替代方案 (Suljkanović et al., 2024)。
- 采用超分子溶剂进行植物酚类成分的绿色高效提取:实验和理论研究。: 该研究利用辛酸开发超分子溶剂,从植物中提取酚类化合物。该研究重点关注提取效率和可持续性的优化,提高天然抗氧化剂的产量(Xia et al., 2024)。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter