Merck
W447704
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-1,3-dioxolane-2-acetate
≥99%
别名:
Fructone, apple Ketal, 2-Methyl-1,3-dioxolane-2-acetic acid ethyl ester, Applinal, Ethyl 2-methyldioxolan-2-yl acetate, Jasmaprunat, NSC 6537
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H14O4
CAS号:
分子量:
174.19
FEMA编号:
4477
Beilstein:
130164
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
方案
≥99%
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
apple; fruity; sweet
SMILES字符串
O=C(OCC)CC1(C)OCCO1
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3
InChI key
XWEOGMYZFCHQNT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
免责声明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
197.6 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
92 °C - Pensky-Martens closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)