生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸汽密度
2.55 (vs air)
蒸汽压
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
方案
≥99%
表单
liquid
自燃温度
801 °F
expl. lim.
10.6 %
折射率
n20/D 1.396 (lit.)
沸点
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
ethereal; wine-like
SMILES字符串
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- Volatiles from nutritional fungal symbiont influence the attraction of Anisandrus maiche (Coleoptera: Curculionidae) to ethanol-baited traps.:研究表明真菌共生体释放的挥发性物质影响乙醇诱捕食菌甲虫Anisandrus maiche。说明异丁醇等挥发性物质在害虫防治策略中的应用潜力(Tobin et al., 2024)。
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
82.4 °F - closed cup
闪点(°C)
28 °C - closed cup