生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽压
2 mmHg ( 20 °C)
方案
≥98%
表单
liquid
自燃温度
644 °F
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
折射率
n20/D 1.406 (lit.)
pH值(酸碱度)
5.6 (20 °C, 25 g/L)
沸点
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
banana; oily; fruity; whiskey
SMILES字符串
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- Chemotaxis assay for evaluation of memory-like behavior in wild-type and Alzheimer′s-disease-like C.elegans models.:该文与异戊醇没有直接关系,但文中所用的方法可用于研究异戊醇对细胞过程的影响(Fang EF et al., 2023)。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
110.3 °F - closed cup
闪点(°C)
43.5 °C - closed cup