Merck
QBD10995
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®8-NHS ester
别名:
Polyethylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C38H52N2O14
分子量:
760.82
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51171641
NACRES:
NA.22
化驗
>90%
形狀
solid or viscous liquid
反應適用性
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
官能基
Fmoc
NHS ester
amine
聚合物結構
shape: linear
functionality: heterobifunctional
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O
特點和優勢
Fmoc-N-amido-dPEG ®₈-NHS ester can be used to introduce a dPEG linker and NHS ester during peptide synthesis.
法律資訊
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)