About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H27NO9
分子量:
401.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
liquid
质量水平
反应适用性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
官能团
NHS ester
alkyne
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C#CCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C18H27NO9/c1-2-6-23-8-10-25-12-14-27-15-13-26-11-9-24-7-5-18(22)28-19-16(20)3-4-17(19)21/h1H,3-15H2
InChI key
ACZDUKRWTPZVRP-UHFFFAOYSA-N
应用
异功能交联剂,使含有化合物或生物分子的叠氮化物与伯胺的叠氮化物连接。琥珀酰亚胺基酯基团将优先与伯胺反应形成共价加合物,末端炔烃将通过铜催化的 1,3-偶极环加成点击化学与叠氮化物反应。亲水性的 PEG 间隔基增加了该试剂的水溶性,使末端胺炔更容易修饰含胺的生物分子,例如抗体、蛋白质和肽。PEG 间隔基还通过增加亲水性来减少溶液中存储的修饰蛋白发生聚集。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3