等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
PhytoLab
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
InChI 密鑰
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
酪氨酸蛋白激酶抑制剂; 在其他蛋白激酶反应中,ATP的竞争性抑制剂。 抗血管生成剂,可下调参与控制血管生成的基因的转录。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3