蒸汽密度
4.7 (vs air)
蒸汽壓力
~3 mmHg ( 20 °C)
化驗
98%
光學活性
[α]22/D −42°, neat
光學純度
ee: ≥81% (GLC)
自燃溫度
491 °F
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
-64 °C (lit.)
密度
0.874 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI 密鑰
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
88.3 °F
閃點(°C)
31.3 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门