化驗
≥95.0%
形狀
powder
mp
>350 °C (lit.)
SMILES 字串
OB(O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C6H8B2O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4,9-12H
InChI 密鑰
BODYVHJTUHHINQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 外部引发的 Kumada 催化剂转移缩聚反应
- Suzuki-Miyaura 交叉偶联反应
- 光电器件中的能量转移过程
- 钯催化的顺序烯基化和共轭加成反应
- Scholl 环化
试剂用于制备
- 交联剂和交联的核-壳纳米粒子通过 RAFT 聚合和钯催化的 Suzuki 偶联反应
- 荧光和可溶液加工的配位聚合物
- 储气用环三叉萘基多孔晶体材料
- 中氮茚衍生物作为 OLED
- 具有圆偏振荧光的螺旋 p-堆叠的噻吩基共聚物
- 新型有机半导体及其在有机薄膜晶体管中的应用
- 高度扭曲的多环芳烃,具有未检测到的反应性
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.