Key Documents
HAM59000-30
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1750 BFP, volume 500 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
特點
model 1750 BFP
參數
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
700 psig pressure
內徑 × 內徑
3.26 mm × 7.75 mm
容積
500 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.