主要文件
HAM201150
Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1700 series
model, 1750, AccuDil (AD) end, volume 500 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.03
物料
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
特点
autoclavable: no
model 1750, AccuDil (AD) end
制造商/商品名称
Hamilton
参数
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
700 psig pressure
体积
500 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)