物料
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
特点
model 1005 BFP
制造商/商品名称
Hamilton 59000-45
参数
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
200 psig pressure
内径 × 外径
10.3 mm × 13.5 mm
体积
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.