主要文件
GF34186327
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), monofilament, diam. 0.28 mm, L 10 m
别名:
FP345925
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
表单
monofilament
制造商/商品名称
Goodfellow 341-863-27
长度
10 m
直径
0.28 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)