Key Documents
SCP0006
Sigma-Aldrich
Ac-Arg-Ala-Arg-AMC
≥95% (HPLC), lyophilized
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H40N10O6
分子量:
600.67
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
product name
Ac-Arg-Ala-Arg-AMC,
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized
成份
Peptide Content, ≥62%
儲存條件
protect from light
儲存溫度
−20°C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1