主要文件
GF29864649
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm
别名:
FP341050
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 298-646-49
尺寸
150 × 150 mm
厚度
0.05 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)