等级
ACS reagent
redox indicator
puriss. p.a.
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
5.82 (vs air)
蒸汽压
1 mmHg ( 108 °C)
方案
≥98% (GC)
自燃温度
1175 °F
技术
titration: suitable
杂质
≤0.01% insoluble in ethanol
灼烧残渣
≤0.03% (as SO4)
沸点
302 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
52.5-54.0 °C
痕量阴离子
nitrate (NO3-): in accordance
痕量阳离子
Fe: ≤10 mg/kg
适用性
suitable for redox indicator
SMILES字符串
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChI key
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... UGT1A4(54657)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
包装
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
靶器官
Kidney,Liver,spleen
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges