主要文件
CLS3180105
Pyrex® 蒸发皿
capacity 290 mL
别名:
Corning® 3180
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
无菌性
non-sterile
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Corning 3180-105
外径 × 高度
~105 mm × 55 mm
容量
290 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
平底,珠状边缘
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)