主要文件
Z740639
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials evaporating dish, with spout
capacity 90 mL, O.D. × H 80 mm × 45 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
包裝
pack of 6 ea
外徑 × 高度
80 mm × 45 mm
容量
90 mL
皿直徑× 高度
80 mm × 45 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Clear, borosilicate, molded glass, evaporating dishes with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)