主要文件
CLS3140190
Pyrex® 结晶皿
capacity 2,500 mL, O.D. × H ~190 mm × 100 mm
别名:
Corning® 3140
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
无菌性
non-sterile
制造商/商品名称
Corning 3140-190
外径 × 高度
~190 mm × 100 mm
容量
2,500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Pyrex® crystallizing dish is ideal for storage and crystallization.
  • The reusable flat dishes are temperature resistant and can withstand repeated dry or wet sterilization.
  • Reinforced, fire-polished rim prevents chipping.
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2