Key Documents
CLS302550
Pyrex® 双公制经济级刻度量筒
volume 50 mL
别名:
Corning® 3025
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121805
NACRES:
NB.43
特點
subdivision 1.0 mL
製造商/商標名
Corning 3025-50
tol. measuring range
±5%
容積
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 经"容量"校正
  • 双公制刻度
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.