About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H3ClN2O2S
分子量:
166.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
95%
表单
solid
mp
163-174 °C
SMILES字符串
ClS(=O)(=O)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H3ClN2O2S/c4-9(7,8)3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI key
MXCZCMCHRWGSBX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3