主要文件
SYNF321415L
Synthware pear shaped flask
15 mL, joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware F321415L, pear shape glass flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.51
物料
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
接合处
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F321415L
容量
15 mL
15 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Heavy wall design.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)