Key Documents
CLS294775X50
Corning®光面显微镜载玻片
L × W 75 mm × 50 mm
别名:
microscope slides
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.02
材料
soda-lime glass
無菌
non-sterile
包裝
case of 5 (pack 5)
製造商/商標名
Corning 2947-75X50
長度 × 寬度
75 mm × 50 mm
厚度
0.90-1.10 mm
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
这些75 x 50 mm Corning 显微镜载玻片由无色透明玻璃制成,能够最大限度地提高透明度并且无磨砂。载玻片厚度为0.9至1.10 mm。
本品采用1/2大盒包装(每盒约72片)。
5 大盒= 10盒(共720张幻灯片)
特點和優勢
  • Corning® 光面显微镜载玻片由II型钠钙玻璃制成。
  • 供一般实验室显微镜使用。
  • 无菌。
  • 不能高压灭菌,不用于加热或冷却。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.