主要文件
BR708744
BRAND®一次性BLAUBRAND®微量移液管,intraMark
tube capacity 100 μL, blue
别名:
intraMARK, 微量移液管, 移液管
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
物料
blue
特点
DE-M marking, To Contain
包装
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
制造商/商品名称
BRAND 708744
长度
125 mm
管容量
100 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
DIN ISO 7550. DE-M marking for volumes greater than 5 µl. Calibrated to contain (TC, In). Color code to ISO for clear identification.
法律信息
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)