主要文件
BR708718
BRAND®一次性BLAUBRAND®微量移液管,intraMark
tube capacity 20 μL, black
别名:
intraMARK, 微量移液管, 移液管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
black
特點
DE-M marking, To Contain
包裝
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
製造商/商標名
BRAND 708718
長度
125 mm
管容量
20 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
DIN ISO 7550. DE-M marking for volumes greater than 5 µl. Calibrated to contain (TC, In). Color code to ISO for clear identification.
法律資訊
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)