Merck
Z114995
Sigma-Aldrich
毛细管
tube capacity 100-200 μL
别名:
851325
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
clear
glass
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
WHEATON® 851325
管容量
100-200 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
硼硅酸盐玻璃。用于上述容积式微量移液管。
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.